Learn More
Epredia™ Cryotome™ Kryostat Kryokassetter, 25 mm dia. Krydsskraveret
Product Code. 12688166 Shop All Epredia Products
Click to view available options
Produkttype:
10 mm cirkulær kryokassette
Affaldsbakke
Anti-Rul plade af glas
Bred hylde
Bred pensel
Cryobar Dække
Krydskraveret 25 mm kryokassette
Krydsskraveret 40 mm kryokassette
Ringformet 25 mm kryokassette
Ringformet 35 mm kryokassette
Smal børste
Smal hylde
Varmeaftrækker, dobbeltvægt
Varmeaftrækker, standard
Værktøjshylde
Til brug med (udstyr):
FSE/FE
FSE/FE/SME/E
FSE/FE/SMV/E
Unit Size:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 6
Product Code. 12688166
Brand: Epredia™ A78910031
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbedre driften af Cryotome™ FSE/FE/SME/E Kryostater med Epredia™ Cryotome™ Kryostat tilbehør.
  • Multipositional varmeudtrækker er indbygget på en lodret aksel for jævn frysning og nem fjernelse fra prøven; kan betjenes fra enhver position på frysestangen
  • Frysetiden forkortes, hvis frysetrin og væv placeres på aktive Peltier
  • Fryseskive bruges sammen med varmeudtrækker, der hjælper med at udflade og fryse vævsprøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Krydsskraveret 40 mm kryokassette
Til brug med (udstyr) FSE/FE/SME/E
Diameter (metrisk) 40 mm