Få mere at vide
Epredia™ Cryotome™ Kryostat Kryokassetter, 25 mm dia. Krydsskraveret
Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
10 mm cirkulær kryokassette
Affaldsbakke
Anti-Rul plade af glas
Bred hylde
Bred pensel
Cryobar Dække
Krydskraveret 25 mm kryokassette
Krydsskraveret 40 mm kryokassette
Ringformet 25 mm kryokassette
Ringformet 35 mm kryokassette
Smal børste
Smal hylde
Varmeaftrækker, dobbeltvægt
Varmeaftrækker, standard
Værktøjshylde
Til brug med (udstyr):
FSE/FE
FSE/FE/SME/E
FSE/FE/SMV/E
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Multipositional varmeudtrækker er indbygget på en lodret aksel for jævn frysning og nem fjernelse fra prøven; kan betjenes fra enhver position på frysestangen
- Frysetiden forkortes, hvis frysetrin og væv placeres på aktive Peltier
- Fryseskive bruges sammen med varmeudtrækker, der hjælper med at udflade og fryse vævsprøver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | 10 mm cirkulær kryokassette |
| Til brug med (udstyr) | FSE/FE/SME/E |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |