Få mere at vide
Epredia™ Cryotome™ Kryostat Kryokassetter, 25 mm dia. Krydsskraveret
Artikelnummer. 12668036 Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
10 mm cirkulær kryokassette
Affaldsbakke
Annular 35mm Cryocassette
Anti-Rul plade af glas
Bred pensel
Cryobar Dække
Krydskraveret 25 mm kryokassette
Krydsskraveret 40 mm kryokassette
Narrow Shelf
Ringformet 25 mm kryokassette
Smal børste
Tool Shelf
Varmeaftrækker, dobbeltvægt
Varmeaftrækker, standard
Wide Shelf
Til brug med (udstyr):
FSE/FE
FSE/FE/SME/E
FSE/FE/SMV/E
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 12668036
Brand: Epredia™ 77210151
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbedre driften af Cryotome™ FSE/FE/SME/E Kryostater med Epredia™ Cryotome™ Kryostat tilbehør.
  • Multipositional heat extractor is incorporated on a vertical shaft for even freezing and easy removal from specimen; can be operated from any position on the freeze bar
  • Freezing time is shortened if freezing stage and tissue are placed on active Peltier
  • Freezing disc is used in conjunction with heat extractor, assisting in the flattening and freezing of tissue samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Annular 35mm Cryocassette
Til brug med (udstyr) FSE/FE/SME/E
Diameter (metrisk) 35 mm