Få mere at vide
Epredia™ Cryotome™ Kryostat Kryokassetter, 25 mm dia. Krydsskraveret Artikelnummer.: 12658186
Epredia™ Cryotome™ Kryostat Kryokassetter, 25 mm dia. Krydsskraveret
Artikelnummer. 12658186 Shop alle Epredia produkter
Tool Shelf, FSE/FE/SME/E, Hver
Produkttype:
10 mm cirkulær kryokassette
Affaldsbakke
Annular 35mm Cryocassette
Anti-Rul plade af glas
Cryobar Dække
Heat Extractor, Double-weight
Krydskraveret 25 mm kryokassette
Krydsskraveret 40 mm kryokassette
Narrow Shelf
Ringformet 25 mm kryokassette
Smal børste
Tool Shelf
Varmeaftrækker, standard
Wide Brush
Wide Shelf
Til brug med (udstyr):
FSE/FE
FSE/FE/SME/E
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 12658186
Brand: Epredia™ A78930121
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
Forbedre driften af Cryotome™ FSE/FE/SME/E Kryostater med Epredia™ Cryotome™ Kryostat tilbehør.
  • Multipositional heat extractor is incorporated on a vertical shaft for even freezing and easy removal from specimen; can be operated from any position on the freeze bar
  • Freezing time is shortened if freezing stage and tissue are placed on active Peltier
  • Freezing disc is used in conjunction with heat extractor, assisting in the flattening and freezing of tissue samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Tool shelf (60mm)
Produkttype Tool Shelf
Til brug med (udstyr) FSE/FE/SME/E
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Epredia™ Cryotome™ Kryostat Kryokassetter, 25 mm dia. Krydsskraveret >