Få mere at vide
Epredia™ Cryotome™ Kryostat Kryokassetter, 25 mm dia. Krydsskraveret
Artikelnummer. 12658176 Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
10 mm cirkulær kryokassette
Affaldsbakke
Anti-Rul plade af glas
Bred hylde
Bred pensel
Cryobar Dække
Krydskraveret 25 mm kryokassette
Krydsskraveret 40 mm kryokassette
Ringformet 25 mm kryokassette
Ringformet 35 mm kryokassette
Smal børste
Smal hylde
Varmeaftrækker, dobbeltvægt
Varmeaftrækker, standard
Værktøjshylde
Til brug med (udstyr):
FSE/FE
FSE/FE/SME/E
FSE/FE/SMV/E
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 12658176
Brand: Epredia™ A78910041
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbedre driften af Cryotome™ FSE/FE/SME/E Kryostater med Epredia™ Cryotome™ Kryostat tilbehør.
  • Multipositional varmeudtrækker er indbygget på en lodret aksel for jævn frysning og nem fjernelse fra prøven; kan betjenes fra enhver position på frysestangen
  • Frysetiden forkortes, hvis frysetrin og væv placeres på aktive Peltier
  • Fryseskive bruges sammen med varmeudtrækker, der hjælper med at udflade og fryse vævsprøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Cryobar dække
Produkttype Cryobar Dække
Til brug med (udstyr) FSE/FE/SME/E