Få mere at vide
Epredia™ Cryotome™ Kryostat Kryokassetter, 25 mm dia. Krydsskraveret
Artikelnummer. 12658036 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
10 mm cirkulær kryokassette
Affaldsbakke
Annulær 35mm Cryokassette
Anti-Rul plade af glas
Bred busk
Cryobar Dække
Krydskraveret 25 mm kryokassette
Krydsskraveret 40 mm kryokassette
Ringformet 25 mm kryokassette
Smal børste
Smal hylde
Varmeaftrækker, standard
Varmeudtrækker, dobbeltvægt
Værktøjshylde
Wide Shelf
Til brug med (udstyr):
FSE/FE
FSE/FE/SME/E
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 6
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12658036 Ringformet 25 mm kryokassette FSE/FE/SME/E Pakke med 4
12698166 Varmeaftrækker, standard FSE/FE Hver
12087129 Varmeudtrækker, dobbeltvægt FSE/FE Pakke med 4
12027129 Affaldsbakke FSE/FE/SME/E Hver
12658176 Cryobar Dække FSE/FE/SME/E Hver
12648186 Wide Shelf FSE/FE/SME/E Hver
12658186 Værktøjshylde FSE/FE/SME/E Hver
12668186 Smal hylde FSE/FE/SME/E Hver
12047139 Anti-Rul plade af glas FSE/FE/SME/E Hver
12087119 Bred busk FSE/FE/SME/E Hver
12057119 Smal børste FSE/FE/SME/E Hver
12688166 Krydsskraveret 40 mm kryokassette FSE/FE/SME/E Pakke med 6
12668036 Annulær 35mm Cryokassette FSE/FE/SME/E Pakke med 4
12688036 10 mm cirkulær kryokassette FSE/FE/SME/E Pakke med 4
12698176 Krydskraveret 25 mm kryokassette FSE/FE/SME/E Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 12658036 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 77210150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1450.00 DKK
    1128.41 DKK / Pakke med 4
    Spare 321.59 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Forbedre driften af Cryotome™ FSE/FE/SME/E Kryostater med Epredia™ Cryotome™ Kryostat tilbehør.
  • Multipositional varmeudtrækker er indbygget på en lodret aksel for jævn frysning og nem fjernelse fra prøven; kan betjenes fra enhver position på frysestangen
  • Frysetiden forkortes, hvis frysetrin og væv placeres på aktive Peltier
  • Fryseskive bruges sammen med varmeudtrækker, der hjælper med at udflade og fryse vævsprøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Ringformet 25 mm kryokassette
Til brug med (udstyr) FSE/FE/SME/E
Diameter (metrisk) 25 mm