Få mere at vide
Epredia™ Cryotome™ Kryostat Kryokassetter, 25 mm dia. Krydsskraveret
Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
10 mm cirkulær kryokassette
Affaldsbakke
Anti-Rul plade af glas
Bred hylde
Bred pensel
Cryobar Dække
Krydskraveret 25 mm kryokassette
Krydsskraveret 40 mm kryokassette
Ringformet 25 mm kryokassette
Ringformet 35 mm kryokassette
Smal børste
Smal hylde
Varmeaftrækker, dobbeltvægt
Varmeaftrækker, standard
Værktøjshylde
Til brug med (udstyr):
FSE/FE
FSE/FE/SME/E
FSE/FE/SMV/E
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Multipositional heat extractor is incorporated on a vertical shaft for even freezing and easy removal from specimen; can be operated from any position on the freeze bar
- Freezing time is shortened if freezing stage and tissue are placed on active Peltier
- Freezing disc is used in conjunction with heat extractor, assisting in the flattening and freezing of tissue samples
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Wide shelf (80mm) |
| Produkttype | Bred hylde |
| Til brug med (udstyr) | FSE/FE/SMV/E |