Beskrivelse
- Multipositional varmeudtrækker er indbygget på en lodret aksel for jævn frysning og nem fjernelse fra prøven; kan betjenes fra enhver position på frysestangen
- Frysetiden forkortes, hvis frysetrin og væv placeres på aktive Peltier
- Fryseskive bruges sammen med varmeudtrækker, der hjælper med at udflade og fryse vævsprøver
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Antirulleplade af glas |
| Produkttype | Anti-Rul plade af glas |
| Til brug med (udstyr) | FSE/FE/SME/E |