Beskrivelse
- Part of Eppendorf CryoStorage Vials
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Black |
| Mængde | 10 Pk. |
| Materiale | Polypropylene |
| Type | Cryogenic Vial Rack |
| Kapacitet (metrisk) | 0.5 mL |
| Tåler temperatur (metrisk) | -80°C |