Få mere at vide
Eppendorf™ CryoStorage Vials, 3D SafeCode
Artikelnummer. p-7184647 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
0,5 ml
1,0 ml
1,5 ml
2,0 ml
4,0 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Artikelnummer. 16476869
Brand: Eppendorf™ 0030079400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en 3-niveaus kodning af SafeCode-systemet (datamatrixkode, stregkode og klar skrift) for at muliggøre sikker prøveidentifikation. Op til 96 præ-mærkede hætteglas er præ-reol og præ-kapslet (0,5 mL til 4,0 mL) til opbevaring.
  • 3-niveaus kodning til sikker prøveidentifikation
  • ECC 200 fejlkorrektionsfunktion muliggør sikker kodelæsning med op til 30 % beskadigede koder
  • Temperaturområde: -196° C (gasfase af LN2) til +121° C
  • Fremstillet af højkvalitets polypropylen i klasse VIII renrum for højeste prøverenhed
  • Pre-cap og præ-reol for komfortabel håndtering
  • Yderligere information om hætteglas tilgængelig via Eppendorf hjemmeside til dokumentationsformål
  • Direkte import til Eppendorf eLABInventory og eLABJournal software til bekvem håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 0,5 ml
nr. pr. pakke 96
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Stregkode 2D SafeCode
Mængde 960 (10 stativer med 96 hætteglas)
Type Kodet Cryobank Vial System