Få mere at vide
Eppendorf™ CryoStorage Vials, 3D SafeCode
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
0,5 ml
1,0 ml
1,5 ml
2,0 ml
4,0 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Beskrivelse
- 3-niveaus kodning til sikker prøveidentifikation
- ECC 200 fejlkorrektionsfunktion muliggør sikker kodelæsning med op til 30 % beskadigede koder
- Temperaturområde: -196° C (gasfase af LN2) til +121° C
- Fremstillet af højkvalitets polypropylen i klasse VIII renrum for højeste prøverenhed
- Pre-cap og præ-reol for komfortabel håndtering
- Yderligere information om hætteglas tilgængelig via Eppendorf hjemmeside til dokumentationsformål
- Direkte import til Eppendorf eLABInventory og eLABJournal software til bekvem håndtering
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Steril |
| Volumen (metrisk) | 1,5 ml |
| nr. pr. pakke | 48 |
| RNase fri | Ja |
| Dnase Free | Ja |
| Stregkode | 2D SafeCode |
| Mængde | 480 (10 stativer med 48 hætteglas) |
| Type | Kodet Cryobank Vial System |