Få mere at vide
Epredia™ CryoStar™ NX70 prøvepatroner
Artikelnummer. 12697576 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
30 mm prøvepatron, blå
30 mm prøvepatron, grøn
30 mm prøvepatron, guld
30 mm prøvepatron, rød
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12697576 30 mm prøvepatron, grøn Hver
12687576 30 mm prøvepatron, rød Hver
12698213 30 mm prøvepatron, blå Hver
12607586 30 mm prøvepatron, guld Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12697576 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 715880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00 DKK
    185.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 23.81 DKK
    11% Slukket
På lager
Vælg mellem flere tilgængelige farver til Epredia™ ; CryoStar™ Kryostat prøvepatroner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype 30 mm prøvepatron, grøn
Til brug med (udstyr) Kryostat