Få mere at vide
CELLPATH CRYOSPRAY FRYSESPRAY SPRAY
Artikelnummer. 30226282
Skift visning
Mængde:
175 g
Artikelnummer. Mængde
30226282 175 g
1 options
Artikelnummer. 30226282 Leverandør CELLPATH Leverandørnr. KNA017300A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    285.98 DKK
    108.07 DKK / 175g
    Spare 177.91 DKK
    62% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CryoSpray Freezer Spray er specielt formuleret til hurtigt at fryse frisk biopsimateriale og fjerne risikoen for morfologisk skade forårsaget af iskrystalformulering. Den leveres i en kompakt aluminiumsdåse, der er let at håndtere, med en dyse, der sikrer præcis retning af frysestrålen.
  • Vigtige fordele:
  • CFC-fri
  • Kompakt størrelse
  • Fremragende køleegenskaber
  • Styrlig jetmotor muliggør præcis kontrol
  • Ideelt til paraffinblokke og friske vævsprøver
Tekniske data
Produkttype Frysespray
Mængde 175 g
Produktidentifikator
  • CRYOSPRAY FREEZER SPRAY - 175g
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlige og ikke-brandfarlige aerosoler Kategori 3
Faresætning
  • H229-Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P251-Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
  • P410+P412-Beskyttes mod sollys Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cryospray