Få mere at vide
Gibco™ Kryokonserveret hepatocytgenvindingsmedium (CHRM™ )
Beskrivelse
Cryopreserved Hepatocyte Recovery Medium (CHRM™) er et specialiseret medium designet til at understøtte effektiv genopretning af Gibco cryopreserverede humane hepatocytter efter optøning. Formuleret til at fremme høj cellelevedygtighed og funktion, CHRM™ hjælper med at minimere cellulær stress og opretholde hepatocyternes funktion.
Dette medium er optimeret til en bred vifte af anvendelser, der kræver fysiologisk relevant hepatocytfunktion, herunder lægemiddelmetabolisme og toksicitetstest (ADME), genterapiforskning og sygdomsmodellering. Ved at understøtte ensartet cellekvalitet muliggøres CHRM™ reproducerbare eksperimentelle resultater på tværs af arbejdsgange.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys. |
| Celletype | Hepatocytceller |
| Klassifikation | FBS-suppleret |
| Form | Væske |
| Produkttype | Hepatocyttilskud |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Fenolrød |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 50 ml |
| Vis mere |