Få mere at vide
Gibco™ Kryokonserveret hepatocytbelægningsmedium (CHPM™ )
Beskrivelse
Kryopræserveret hepatocyt-belægningsmedium (CHPM® ) bruges til plettering Gibco kryokonserverede humane hepatocytter for optimal vedhæftning og monolagsdannelse.
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug for mennesker eller dyr.
Relateret link
Lær mere om vores levercellekulturreagenser
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug for mennesker eller dyr.
Relateret link
Lær mere om vores levercellekulturreagenser
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 °C |
| Celletype | Hepatocytceller |
| Klassifikation | FBS-suppleret |
| Form | Væske |
| Produkttype | Hepatocyttilskud |
| Sterilitet | Steril |
| Med tilsætningsstoffer | Fenolrød |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 50 ml |
| Bemærkninger | Proprietær formulering leveret af AP Videnskaber |
| Vis mere |