Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kryokonserveringshætteglas, stokke og dåser
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Type:
Cryo Cane
Til brug med (udstyr):
2 ampuller
6 ampuller
9,2 og 10 ml bægre
Kryorør med en diameter på 12,5 mm
Dimensione della confezione:
6 ampuller
Hver
Descrizione
Maksimer lagerkapaciteten vha Thermo Scientific™ Kryokonserveringshætteglas, stokke og dåser.
- Maksimer din kryokonserveringskapacitet med en række hætteglas, stokke og dåser.
Specifica
Specifica
| Type | Cryo Cane |
| Kapacitet (engelsk) | 4,23 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 1.2 mL |
| Farve | Sølv |
| Til brug med (udstyr) | 6 ampuller |
| Holder | Ampuller (6) |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto