Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kryokonserveringshætteglas, stokke og dåser
Artikelnummer. 15422424 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Cryo Cane
Til brug med (udstyr):
2 ampuller
6 ampuller
9,2 og 10 ml bægre
Kryorør med en diameter på 12,5 mm
Pakningsstørrelse:
6 ampuller
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Til brug med (udstyr) unitSize
15422424 Cryo Cane 9,2 og 10 ml bægre Hver
11874760 Cryo Cane 6 ampuller 6 ampuller
11884760 Cryo Cane 2 ampuller Hver
12750348 Cryo Cane Kryorør med en diameter på 12,5 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15422424 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4000216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.95 DKK
    41.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.17 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Maksimer opbevaringskapaciteten i laboratoriet ved at bruge disse kryokonserveringshætteglas, stokke og beholdere.
Maksimer lagerkapaciteten vha Thermo Scientific™ Kryokonserveringshætteglas, stokke og dåser.
Maksimer din kryokonserveringskapacitet med en række hætteglas, stokke og dåser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kryostok, aluminium 5mL, 2 ampuller
Type Cryo Cane
Kapacitet (metrisk) 9.2 and 10 mL
Farve Sølv
Til brug med (udstyr) 9,2 og 10 ml bægre
Holder Bægere (10 ml)