Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kryokonserveringshætteglas, stokke og dåser
Artikelnummer. 12750348 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Cryo Cane
Kryorørets farvekodningshætter
Til brug med (udstyr):
2 ampuller
6 ampuller
9,2 og 10 ml bægre
Kryo-ampuller
Kryorør med en diameter på 12,5 mm
Pakningsstørrelse:
6 ampuller
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12750348 Cryo Cane Kryorør med en diameter på 12,5 mm Hver
11874760 Cryo Cane 6 ampuller 6 ampuller
11884760 Cryo Cane 2 ampuller Hver
15422424 Cryo Cane 9,2 og 10 ml bægre Hver
18820964 Kryorørets farvekodningshætter Kryo-ampuller -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12750348 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4000217
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.15 DKK
    38.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.35 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Maksimer opbevaringskapaciteten i laboratoriet ved at bruge disse kryokonserveringshætteglas, stokke og beholdere.
Maksimer lagerkapaciteten vha Thermo Scientific™ Kryokonserveringshætteglas, stokke og dåser.
Maksimer din kryokonserveringskapacitet med en række hætteglas, stokke og dåser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kryostok, aluminium til 9,2mL og 10mL bægre
Type Cryo Cane
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Farve Sølv
Til brug med (udstyr) Kryorør med en diameter på 12,5 mm
Holder Kryorør