Beskrivelse
Vores kryopreserveringspose er en unik posefilm-beholder, der forbliver fleksibel ved ultralave temperaturer (-196 °C). Corning Kryogene beholdere er designet til opbevaring, konservering og overførsel af CD34+ hæmatopoietiske progenitorceller (HPC'er). Den anbefalede fyldvolumen varierer fra 20 ml til 190 ml i fire standardstørrelser. Anbefalingen om frysevolumen er baseret på horisontal frysning i en beskyttende kassette med en indvendig tykkelse på cirka 0,313 tommer Corning tilbyder denne engangscellekulturpose i 50 ml-750 ml konfigurationer. En særlig blanding af polyolefinfilm og proprietære EVA film blev valgt for dens lave temperaturegenskaber og dens evne til at bevare fleksibilitet og klarhed, når den fyldes med væske. Proprietært membranportdesign tilbyder tyndere vægge for øget fleksibilitet, og den fastgjorte hætte minimerer membraneksponering under frysning. Designet af industristandardens labellommer giver brugervenlighed og sporbarhed i mærkningen. -Port 1 har tyndvæggede membranporte, to PVC-ledninger, hun-agn, han-Luer-kapsler og små slide-klemmer. Denne engangscelle-kryopreserveringspose er ideel til grundforskning i biofarmaceutiske anvendelser.
- Komplet overholdelsescertifikat er tilgængeligt for hver produktionsbatch.
Med polyolefin-EVA blended film fås i størrelserne 50 ml, 250 ml, 500 ml og 750 ml.
Filmtype: Polyolefin-EVA-blanding
To tyndvæggede membranporte
Port 1: 4,5„ længde 0,153„ O.D. EVA -rør, delt i to 5-længde„ 0,118„ I.D. x 0,16„ O.D. PVC-rør med hun-Luer-forbindelser og han-Luer-kondensatorer, med klemmeklemmer Egenskaber og fordele
Polyolefinfilm – Proprietær EVA blanding, der er specifikt udvalgt for sine lave temperaturegenskaber, samtidig med at den bevarer fleksibilitet og klarhed, når den fyldes med væske Membranport – Den fastgjorte låg klikkes på plads for at beskytte indholdet og minimere membraneksponering under brug Label pocket – Understøtter brug af computer-genererede etiketter; Produktinformation kan hurtigt ses ved blot at åbne frysekassetten Integreret fyldrør – Den unikke fremstillingsmetode, der bruges til at fastgøre fyldningsrøret til beholderens krop, eliminerer behovet for PVC-grænseflader med beholderens flydende nitrogen-lagersektion Interface/stik – Kompatibel med steril forbindelsesteknologi og smart seal-teknologi (Sebra™ Model 1100 rørsvejser); passer i forskellige frysekassettesystemer
Corning Mediecertifikater er tilgængelige i vores Ressourcebibliotek.
- Komplet overholdelsescertifikat er tilgængeligt for hver produktionsbatch.
Med polyolefin-EVA blended film fås i størrelserne 50 ml, 250 ml, 500 ml og 750 ml.
Filmtype: Polyolefin-EVA-blanding
To tyndvæggede membranporte
Port 1: 4,5„ længde 0,153„ O.D. EVA -rør, delt i to 5-længde„ 0,118„ I.D. x 0,16„ O.D. PVC-rør med hun-Luer-forbindelser og han-Luer-kondensatorer, med klemmeklemmer Egenskaber og fordele
Corning Mediecertifikater er tilgængelige i vores Ressourcebibliotek.
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Hun-slynge-stik og han-slyngekapper, med klemmer, 0,11 I.D x 0,16 O.D. PVC-port |
| Materiale | Polyolefin/EVA-blanding |
| nr. pr. sag | 1/stk. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Produkttype | Kryopreserveringspose |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |