Få mere at vide
MP Biomedicals™ Cryopres™ Dimethylsulfoxid (> 99,9 % USP DMSO til kryokonservering)
Artikelnummer. 16379855 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16379855 50 ml
16369855 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16379855 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 092780148
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Anvendes almindeligvis i cellekryokonservering for at forhindre beskadigelse af cellemembranen under frysning.
  • Cryopres Dimethylsulfoxid (DMSO) USP , Ph. Eur. Steril filtreret
  • Cryopres Dimethylsulfoxid bruges almindeligvis i cellekryokonservering sammen med glycerol for at forhindre beskadigelse af cellemembranen under frysning
  • Komplet analysecertifikat tilgængeligt for hvert produktionsparti sammen med fuld formuleringsinformation
  • Produceret under de højeste industristandarder for at sikre overlegne resultater
Tekniske data
Form Væske
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Kryokonservering
Mængde 50 ml
Renhed eller kvalitetsklasse 0.999
Indhold og opbevaring 15 til 30 °C, udtørres, opbevares under nitrogen
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.