Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoPlus™ opbevaringssystemer
Artikelnummer. 17429263 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
90 l
200 l
340 l
552 l
Spænding:
200/230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Spænding Pakningsstørrelse
17429263 340 l 200/230 V -
11746509 90 l 200/230 V Hver
15831578 200 l 200/230 V Hver
10365854 552 l 200/230 V Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17429263 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 7405TF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228300.00 DKK
    223828.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 4471.18 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Øg værdifuld laboratorielagerplads med disse kryogene opbevaringssystemer.
Øg værdifuld laboratorielagerplads med Thermo Scientific™ CryoPlus™ opbevaringssystemer, som opbevarer op til 38.500 hætteglas (2,0 ml). Den ideelle kombination af flydende nitrogen, lagringssikkerhed og mikroprocessorteknologi. CryoPlus Series LN 2 opbevaringssystemet giver præcis og nøjagtig kontrol over alle parametre uden kompliceret programmering.
Funktionsegenskaber
  • 16 forudindstillede hørbare og visuelle alarmkombinationer giver maksimal produktbeskyttelse
  • Automatisk afdugning indbygget i det manuelle fyldindeks for at forbedre udsynet under hentning
  • Væskeniveausensor og påfyldningsport i vakuumrummet for maksimal opbevaring og sensorbeskyttelse
  • Frontmonteret nøglelås og bagmonteret forsænket strømafbryder; kontrolpanelet kan også låses
  • Temperaturmuffe (inkluderet) giver koldere temperaturer og effektiv dampfasedrift
Mikroprocessor-styring
  • Præcis væskeniveaukontrol med over 16 parametre; med autofyldsystem
  • Kontrolpanel monteret på toppen for nem adgang og nem touchpad-programmering
  • Digital temperaturvisningssensor placeret under låget – dette angiver den højeste temperaturaflæsning inde i tanken
  • 24 trefarvede LED'er viser kontinuerligt det faktiske niveau af flydende nitrogen og indstillingspunkter for højt/lavt niveau
  • Alarmkontakter til fjernovervågning af lagertankens forhold
Holdbar konstruktion
  • Lavprofiltank med vakuumisoleret kammer i rustfrit stål
  • Modvægtet låg med skum-inde-sted, højdensitets polyurethanisolering; dedikeret ventilation; 100% klaring
  • To uafhængige, fleksible lågpakninger reducerer fugtvandringen ind i kammeret
  • Robuste hjul
  • 2 ml hætteglas baseret på stativkonfiguration
Bestillingsoplysninger:
Valgfrie stativer, beholdere, rammer og risere gør det muligt at skabe et organiseret lagersystem, der giver optimal opbevaring i væske- eller dampfase. Kontakt din kundeservicemedarbejder for detaljer.
Inkluderer:
CryoPlus 1 har 0,5 tommer 45° flare, 4 fod (1,2 m) fleksibel slange. CryoPlus 2, 3 og 4 leveres med 0,5 tommer 45° flare, 6 fod (1,8 m) fleksibel slange.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Auto-Fyld LN2 Kryo
Kapacitet (engelsk) 12.007 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 340 l
Antal døre 1
Kammermateriale Rustfrit stål
Isolering Polyurethan
Mål (L x B x H) Udvendig 41,5 x 34,5 x 41 tommer (105,4 x 87,6 x 104,1 cm)
Dybde (engelsk) Interiør 27,5 tommer
Dybde (metrisk) interiør 69.9 cm
Højde (engelsk) Udvendig 41 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 104.1 cm
Længde (engelsk) Eksteriør 41,5 tommer
Længde (metrisk) Udvendig 105.4 cm
Bredde (engelsk) Udvendig 34,5 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 87.6 cm
Diameter (engelsk) 31 tommer
Diameter (metrisk) 78.7 cm
Overvågningsmuligheder Fjernalarmens kontakter
Spænding 200/230 V
Elektriske krav 200 - 230 V 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Hætteglaskapacitet 22.100 til 24.000
Forsendelsesvægt (engelsk) 550 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 249 kg
Vægt (engelsk) 416 lb.
Vægt (metrisk) 188.7 kg
Holder Hætteglas (38.500 x 2 ml)