Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoPlus™ opbevaringssystemer
Artikelnummer. 11746509 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
90 l
200 l
340 l
552 l
Spænding:
200/230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Spænding unitSize
11746509 90 l 200/230 V Hver
15831578 200 l 200/230 V Hver
17429263 340 l 200/230 V -
10365854 552 l 200/230 V Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 11746509 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 7401TF
Få styr på dine kritiske miljøer
Brug rabatkode 28022
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Øg værdifuld laboratorielagerplads med disse kryogene opbevaringssystemer.
Øg værdifuld laboratorielagerplads med Thermo Scientific™ CryoPlus™ opbevaringssystemer, som opbevarer op til 38.500 hætteglas (2,0 ml). Den ideelle kombination af flydende nitrogen, lagringssikkerhed og mikroprocessorteknologi. CryoPlus Series LN 2 opbevaringssystemet giver præcis og nøjagtig kontrol over alle parametre uden kompliceret programmering.
Funktionsegenskaber
  • 16 forudindstillede hørbare og visuelle alarmkombinationer giver maksimal produktbeskyttelse
  • Automatisk afdugning indbygget i det manuelle fyldindeks for at forbedre udsynet under hentning
  • Væskeniveausensor og påfyldningsport i vakuumrummet for maksimal opbevaring og sensorbeskyttelse
  • Frontmonteret nøglelås og bagmonteret forsænket strømafbryder; kontrolpanelet kan også låses
  • Temperaturmuffe (inkluderet) giver koldere temperaturer og effektiv dampfasedrift
Mikroprocessor-kontrol
  • Præcis væskeniveaukontrol med over 16 parametre; med autofyldsystem
  • Kontrolpanel monteret på toppen for nem adgang og nem touchpad-programmering
  • Digital temperaturvisningssensor placeret under låget – dette angiver den højeste temperaturaflæsning inde i tanken
  • 24 trefarvede LED'er viser kontinuerligt det faktiske niveau af flydende nitrogen og indstillingspunkter for højt/lavt niveau
  • Alarmkontakter til fjernovervågning af lagertankens forhold
Holdbar konstruktion
  • Lavprofiltank med vakuumisoleret kammer i rustfrit stål
  • Modbalanceret låg med opskummet polyurethanisolering med høj densitet; dedikeret udluftning; 100 % frigang
  • To uafhængige, fleksible lågpakninger reducerer fugtvandringen ind i kammeret
  • Robuste hjul
  • 2 ml hætteglas baseret på stativkonfiguration
Bestillingsoplysninger:
Valgfri stativer, beholdere, rammer og stigrør giver dig mulighed for at skabe et organiseret lagersystem, der giver optimal opbevaring i væske- eller dampfasen. Kontakt din kundeservicerepræsentant for flere detaljer.
Inkluderer:
CryoPlus 1 har 0,5 in. 45°blus, 4 fod. (1,2 m) fleksibel slange. CryoPlus 2, 3 og 4 leveres med 0,5 in. 45°blus, 6 fod. (1,8 m) fleksibel slange.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Auto-Fyld LN2 Kryo
Kapacitet (engelsk) 3,178 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 90 l
Antal døre 1
Kammermateriale Rustfrit stål
Isolering Polyurethan
Mål (L x B x H) Udvendig 26 x 21,5 x 41 tommer (66 x 54,6 x 104 cm)
Dybde (engelsk) Interiør 27,5 tommer
Dybde (metrisk) interiør 69.9 cm
Højde (engelsk) Udvendig 41 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 104 cm
Længde (engelsk) Eksteriør 26 tommer
Længde (metrisk) Udvendig 66 cm
Bredde (engelsk) Udvendig 21,5 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 54.6 cm
Diameter (engelsk) 16 tommer
Diameter (metrisk) 40.6 cm
Overvågningsmuligheder Fjernalarmens kontakter
Spænding 200/230 V
Elektriske krav 200 - 230 V 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Hætteglaskapacitet 5500 til 6318
Forsendelsesvægt (engelsk) 260 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 117.9 kg
Vægt (engelsk) 214 lb.
Vægt (metrisk) 97.1 kg
Holder Hætteglas (38.500 x 2 ml)