Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoPlus™ opbevaringssystemer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Øg værdifuld laboratorielagerplads med Thermo Scientific™ CryoPlus™ opbevaringssystemer, som opbevarer op til 38.500 hætteglas (2,0 ml). Den ideelle kombination af flydende nitrogen, lagringssikkerhed og mikroprocessorteknologi. CryoPlus Series LN 2 opbevaringssystemet giver præcis og nøjagtig kontrol over alle parametre uden kompliceret programmering.
Funktionsegenskaber
- 16 forudindstillede hørbare og visuelle alarmkombinationer giver maksimal produktbeskyttelse
- Automatisk afdugning indbygget i det manuelle fyldindeks for at forbedre udsynet under hentning
- Væskeniveausensor og påfyldningsport i vakuumrummet for maksimal opbevaring og sensorbeskyttelse
- Frontmonteret nøglelås og bagmonteret forsænket strømafbryder; kontrolpanelet kan også låses
- Temperaturmuffe (inkluderet) giver koldere temperaturer og effektiv dampfasedrift
Mikroprocessor-kontrol
- Præcis væskeniveaukontrol med over 16 parametre; med autofyldsystem
- Kontrolpanel monteret på toppen for nem adgang og nem touchpad-programmering
- Digital temperaturvisningssensor placeret under låget – dette angiver den højeste temperaturaflæsning inde i tanken
- 24 trefarvede LED'er viser kontinuerligt det faktiske niveau af flydende nitrogen og indstillingspunkter for højt/lavt niveau
- Alarmkontakter til fjernovervågning af lagertankens forhold
Holdbar konstruktion
- Lavprofiltank med vakuumisoleret kammer i rustfrit stål
- Modbalanceret låg med opskummet polyurethanisolering med høj densitet; dedikeret udluftning; 100 % frigang
- To uafhængige, fleksible lågpakninger reducerer fugtvandringen ind i kammeret
- Robuste hjul
- 2 ml hætteglas baseret på stativkonfiguration
Bestillingsoplysninger:
Valgfri stativer, beholdere, rammer og stigrør giver dig mulighed for at skabe et organiseret lagersystem, der giver optimal opbevaring i væske- eller dampfasen. Kontakt din kundeservicerepræsentant for flere detaljer.
Inkluderer:
CryoPlus 1 har 0,5 in. 45°blus, 4 fod. (1,2 m) fleksibel slange. CryoPlus 2, 3 og 4 leveres med 0,5 in. 45°blus, 6 fod. (1,8 m) fleksibel slange.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Auto-Fyld LN2 Kryo |
| Kapacitet (engelsk) | 19,49 kubikfod |
| Kapacitet (metrisk) | 552 l |
| Antal døre | 1 |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| Isolering | Polyurethan |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 50 x 43,5 x 47 tommer (127 x 110,5 x 119,4 cm) |
| Dybde (engelsk) Interiør | 27,5 tommer |
| Dybde (metrisk) interiør | 69.9 cm |
| Højde (engelsk) Udvendig | 47 tommer |
| Vis mere |