Beskrivelse
Øge anvendeligheden af Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 lagersystemer med CryoPlus Serie stativer og holdere.
Vertikale racks, væskefase
- 2 ml, 5 papkasser (100 celledeler)
- 2 ml, 12 papkasser (25 celledeler)
Vertikale racks, dampfase
- 2 ml, 4 papkasser (100 celledeler)
Firkantede racks, flydende fase
- 2 ml, 12 papkasser (100 celledeler)
- 2 ml, 13 papkasser (100 celledeler)
- 2 ml, 13 rustfri stålkasser (100 celledeler)
- 4 ml, 8 papkasser (100 celledeler)
- 4 ml, 8 rustfri stålbokse (100 celledeler)
- 5 ml, 7 papkasser (100 celledeler)
Firkantede racks, dampfase
- 2 ml, 11 papkasser (100 celledeler)
- 2 ml, 11 rustfri stålkasser (100 celledeler)
- 4 ml, 7 papkasser (100 celledeler)
- 4 ml, 7 rustfri stålbokse (100 celledeler)
- 5 ml, 6 papkasser (100 celledeler)
Opbevaring af beholderrør, dampfase
- 2 ml, 4 ml, 5 ml hætteglas og halmstokke, inkluderer 8 beholdere
Arrowhead-stativer, væskefase
- 2 ml, 12 papkasser (81 celledeler)
- 2 ml, 13 papkasser (81 celledeler)
- 2 ml, 12 rustfri stålkasser (81 celledeler)
- 4 ml, 8 papkasser (81 celledeler)
- 4 ml, 8 rustfri stålkasser (81 celledeler)
- 5 ml, 7 papkasser (81 celledeler)
Arrowhead Racks, dampfase
- 2 ml, 11 papkasser (81 celledeler)
- 2 ml, 11 rustfri stålkasser (81 celledeler)
- 2 ml, 10 papkasser (81 celledeler)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Arrowhead Rack, dampfase |
| Kapacitet (engelsk) | 7,06 kubikfod |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Til brug med (udstyr) | CryoPlus 1 |
| Inkluderer | 11 papkasser (81 celleopdeler) |
| Holder | 11 kasser/stativ |
| Rack kapacitet | 11 Bokse |