Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Serie stativer og holdere
Artikelnummer. 11834770 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
2 mL hætteglasæske
Firkantet stativ, dampfase
Firkantet stativ, flydende fase
Lodret stativ
Pilehovedstativ, flydende fase
Pilespidsstativ, dampfase
Vertical Rack, Liquid Phase
Inkluderer:
10 papkasser med 81 celledeler
11 papkasser med 100 celledeler
11 æsker i rustfrit stål med 100 celledelere
11 æsker i rustfrit stål med 81 celledeler
12 papkasser med 100 celledeler
12 papkasser med 81 celledeler
12 æsker i rustfrit stål med 81 celledeler
13 papkasser med 100 celledeler
13 papkasser med 81 celledeler
13 æsker i rustfrit stål med 100 celledeler
4 Boxes
5 Cardboard Boxes (100 Cell Divider)
6 papkasser med 100 celledeler
7 papkasser med 100 celledelere
7 papkasser med 81 celledeler
8 papkasser med 100 celledeler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11834770
Brand: Thermo Scientific™ 4000112
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Øge anvendeligheden af Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 lagersystemer med CryoPlus Serie stativer og holdere.
Lodrette stativer, flydende fase
  • 2mL, 5 papkasser (100 celledeler)
  • 2mL, 12 papkasser (25 celledeler)
Lodrette stativer, dampfase
  • 2 ml, 4 papkasser (100 celledeler)
Firkantede stativer, flydende fase
  • 2mL, 12 papkasser (100 celledeler)
  • 2mL, 13 papkasser (100 celledeler)
  • 2 ml, 13 æsker i rustfrit stål (100 celledeler)
  • 4 ml, 8 papkasser (100 celledeler)
  • 4 ml, 8 æsker i rustfrit stål (100 celledeler)
  • 5 ml, 7 papkasser (100 celledeler)
Firkantede stativer, dampfase
  • 2mL, 11 papkasser (100 celledeler)
  • 2 ml, 11 æsker i rustfrit stål (100 celledeler)
  • 4 ml, 7 papkasser (100 celledeler)
  • 4 ml, 7 æsker i rustfrit stål (100 celledeler)
  • 5 ml, 6 papkasser (100 celledeler)
Canister Cane Opbevaring, Vapor Phase
  • 2mL, 4mL, 5mL hætteglas og halmrør, inkluderer 8 dåser
Pilespidsstativer, flydende fase
  • 2 ml, 12 papkasser (81 celledeler)
  • 2 ml, 13 papkasser (81 celledeler)
  • 2 ml, 12 æsker i rustfrit stål (81 celledeler)
  • 4 ml, 8 papkasser (81 celledeler)
  • 4 ml, 8 æsker i rustfrit stål (81 celledeler)
  • 5 ml, 7 papkasser (81 celledeler)
Pilespidsstativer, dampfase
  • 2mL, 11 papkasser (81 celledeler)
  • 2 ml, 11 æsker i rustfrit stål (81 celledeler)
  • 2mL, 10 papkasser (81 celledeler)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Pilehovedstativ, flydende fase
Kapacitet (engelsk) 7,06 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Til brug med (udstyr) CryoPlus 1
Inkluderer 12 papkasser med 81 celledeler
Holder 12 æsker/stativ