Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Serie stativer og holdere
Artikelnummer. 10795715 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
2 mL hætteglasæske
Firkantet stativ, dampfase
Firkantet stativ, flydende fase
Lodret stativ
Pilehovedstativ, flydende fase
Pilespidsstativ, dampfase
Vertikal stativ, flydende fase
Inkluderer:
10 papkasser med 81 celledeler
11 papkasser med 100 celledeler
11 æsker i rustfrit stål med 100 celledelere
11 æsker i rustfrit stål med 81 celledeler
12 papkasser med 100 celledeler
12 papkasser med 81 celledeler
12 æsker i rustfrit stål med 81 celledeler
13 papkasser med 100 celledeler
13 papkasser med 81 celledeler
13 æsker i rustfrit stål med 100 celledeler
4 kasser
5 papkasser (100 celledelere)
6 papkasser med 100 celledeler
7 papkasser med 100 celledelere
7 papkasser med 81 celledeler
8 papkasser med 100 celledeler
Pakningsstørrelse:
Hver
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Inkluderer unitSize
10795715 Firkantet stativ, flydende fase 12 papkasser med 100 celledeler Hver
10294604 Firkantet stativ, dampfase 11 papkasser med 100 celledeler Hver
15186265 2 mL hætteglasæske 11 æsker i rustfrit stål med 100 celledelere Hver
10355914 2 mL hætteglasæske 7 papkasser med 100 celledelere Hver
10011684 Firkantet stativ, dampfase 6 papkasser med 100 celledeler Hver
10315964 Firkantet stativ, flydende fase 13 papkasser med 100 celledeler Hver
11894540 Firkantet stativ, flydende fase 13 æsker i rustfrit stål med 100 celledeler Hver
10254564 Firkantet stativ, flydende fase 8 papkasser med 100 celledeler Hver
11786509 Firkantet stativ, flydende fase 7 papkasser med 100 celledelere Hver
10376174 Pilehovedstativ, flydende fase 7 papkasser med 81 celledeler Hver
10386174 Pilehovedstativ, flydende fase 13 papkasser med 81 celledeler Hver
10375764 Pilehovedstativ, flydende fase 10 papkasser med 81 celledeler Hver
15531724 Pilespidsstativ, dampfase 11 æsker i rustfrit stål med 81 celledeler Hver
11834770 Pilehovedstativ, flydende fase 12 papkasser med 81 celledeler Hver
15742522 Pilehovedstativ, flydende fase 12 æsker i rustfrit stål med 81 celledeler Hver
10264564 Lodret stativ 4 kasser Hver
10506474 Vertikal stativ, flydende fase 5 papkasser (100 celledelere) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 10795715 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4000042
Øge anvendeligheden af Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 lagersystemer med CryoPlus Serie stativer og holdere.
Lodrette stativer, flydende fase
  • 2mL, 5 papkasser (100 celledeler)
  • 2mL, 12 papkasser (25 celledeler)
Lodrette stativer, dampfase
  • 2 ml, 4 papkasser (100 celledeler)
Firkantede stativer, flydende fase
  • 2mL, 12 papkasser (100 celledeler)
  • 2mL, 13 papkasser (100 celledeler)
  • 2 ml, 13 æsker i rustfrit stål (100 celledeler)
  • 4 ml, 8 papkasser (100 celledeler)
  • 4 ml, 8 æsker i rustfrit stål (100 celledeler)
  • 5 ml, 7 papkasser (100 celledeler)
Firkantede stativer, dampfase
  • 2mL, 11 papkasser (100 celledeler)
  • 2 ml, 11 æsker i rustfrit stål (100 celledeler)
  • 4 ml, 7 papkasser (100 celledeler)
  • 4 ml, 7 æsker i rustfrit stål (100 celledeler)
  • 5 ml, 6 papkasser (100 celledeler)
Canister Cane Opbevaring, Vapor Phase
  • 2mL, 4mL, 5mL hætteglas og halmrør, inkluderer 8 dåser
Pilespidsstativer, flydende fase
  • 2 ml, 12 papkasser (81 celledeler)
  • 2 ml, 13 papkasser (81 celledeler)
  • 2 ml, 12 æsker i rustfrit stål (81 celledeler)
  • 4 ml, 8 papkasser (81 celledeler)
  • 4 ml, 8 æsker i rustfrit stål (81 celledeler)
  • 5 ml, 7 papkasser (81 celledeler)
Pilespidsstativer, dampfase
  • 2mL, 11 papkasser (81 celledeler)
  • 2 ml, 11 æsker i rustfrit stål (81 celledeler)
  • 2mL, 10 papkasser (81 celledeler)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Firkantet stativ, flydende fase
Kapacitet (engelsk) 7,06 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Til brug med (udstyr) CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4
Inkluderer 12 papkasser med 100 celledeler
Holder 12 æsker/stativ
Rack kapacitet 12 æsker