Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Beholdere, rammer og skillevægge
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
CryoPlus 1
CryoPlus 1, 2, 3, 4
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4
CryoPlus 2
CryoPlus 3
CryoPlus 4
Holder:
Fenwal 4R5461 poser (250 ml)
Fenwal 4R5462 poser (500 ml)
Fenwal 4R9951 poser (50 ml)
Gambro DF-200 poser (500 ml)
Gambro DF-700 poser (700 ml)
Hætteglas (2 ml)
Poser (25 ml)
Type:
Canister Cane Opbevaring, Vapor Phase
Glidebeholder
Kassetter
Platformdeler
Rammer, Dampfase
Rammer, flydende fase
Rammer, flydende fase; Posekapacitet 250ml Pose, Fenwal 4R5461, Plads til 4 kassetter
Rammer, flydende fase; Posekapacitet 500ml, Fenwal 4R5462, Plads til 4 kassetter
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 6
Beskrivelse
Maksimer kapaciteten og beskyt prøvens integritet. Thermo Scientific™ CryoPlus™ Beholdere, rammer og skillevægge er til brug med CryoPlus LN2 kryokonserveringssystemer. Ideel til opbevaring af blod, blodkomponenter og knoglemarv.
Rammer (flydende)
- 50 ml posekapacitet, Fenwal 4R9951, rummer 7 dåser
- 250 ml posekapacitet, Fenwal 4R5461, rummer 4 dåser
- 500 ml posekapacitet, Fenwal 4R5462, rummer 4 dåser
- 500mL posekapacitet, Gambro DF-200, rummer 4 dåser
- 700 ml posekapacitet, Gambro DF-700, rummer 4 dåser
Beholdere
- 50 ml posekapacitet, Fenwal 4R9951, svingarmsbeholder
- 250 ml posekapacitet, Fenwal 4R5461, skydebeholder
- 500 ml posekapacitet, Fenwal 4R5462, skydebeholder
- 500 ml posekapacitet, Gambro DF-200, glidende beholder
- 500mL posekapacitet, Gambro DF-200, svingarmsbeholder
- 700 ml posekapacitet, Gambro DF-700, skydearmsbeholder
- 700 ml posekapacitet, Gambro DF-700, svingarmsbeholder
Platformdelere
- 50 ml Fenwal 4R9951 til rammer og dåser
- 250 ml Fenwal 4R5461 til rammer og dåser
- 500 ml Fenwal 4R5462 til rammer og dåser
- 500mL Gambro DF-200 til rammer og dåser
- 700mL Gambro DF-700 til rammer og dåser
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kassetter |
| Kapacitet (metrisk) | 700 mL |
| Til brug med (udstyr) | CryoPlus 1, 2, 3, 4 |
| Holder | Gambro DF-200 poser (500 ml) |