Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Beholdere, rammer og skillevægge
Artikelnummer. 11861200 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
CryoPlus 1
CryoPlus 1, 2, 3, 4
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4
CryoPlus 2
CryoPlus 3
CryoPlus 4
Holder:
Fenwal 4R5461 poser (250 ml)
Fenwal 4R5462 poser (500 ml)
Fenwal 4R9951 poser (50 ml)
Gambro DF-200 poser (500 ml)
Gambro DF-700 poser (700 ml)
Hætteglas (2 ml)
Poser (25 ml)
Type:
Canister Cane Opbevaring, Vapor Phase
Glidebeholder
Kassetter
Platformdeler
Rammer, Dampfase
Rammer, flydende fase
Rammer, flydende fase; Posekapacitet 250ml Pose, Fenwal 4R5461, Plads til 4 kassetter
Rammer, flydende fase; Posekapacitet 500ml, Fenwal 4R5462, Plads til 4 kassetter
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 11861200
Brand: Thermo Scientific™ 4000052
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Maksimer kapaciteten og beskyt prøvens integritet med Thermo Scientific™ CryoPlus™ Beholdere, rammer og skillevægge, til brug med CryoPlus™ LN2 kryokonserveringssystemer.
Maksimer kapaciteten og beskyt prøvens integritet. Thermo Scientific™ CryoPlus™ Beholdere, rammer og skillevægge er til brug med CryoPlus LN2 kryokonserveringssystemer. Ideel til opbevaring af blod, blodkomponenter og knoglemarv.
Rammer (flydende)
  • 50 ml posekapacitet, Fenwal 4R9951, rummer 7 dåser
  • 250 ml posekapacitet, Fenwal 4R5461, rummer 4 dåser
  • 500 ml posekapacitet, Fenwal 4R5462, rummer 4 dåser
  • 500mL posekapacitet, Gambro DF-200, rummer 4 dåser
  • 700 ml posekapacitet, Gambro DF-700, rummer 4 dåser
Beholdere
  • 50 ml posekapacitet, Fenwal 4R9951, svingarmsbeholder
  • 250 ml posekapacitet, Fenwal 4R5461, skydebeholder
  • 500 ml posekapacitet, Fenwal 4R5462, skydebeholder
  • 500 ml posekapacitet, Gambro DF-200, glidende beholder
  • 500mL posekapacitet, Gambro DF-200, svingarmsbeholder
  • 700 ml posekapacitet, Gambro DF-700, skydearmsbeholder
  • 700 ml posekapacitet, Gambro DF-700, svingarmsbeholder
Platformdelere
  • 50 ml Fenwal 4R9951 til rammer og dåser
  • 250 ml Fenwal 4R5461 til rammer og dåser
  • 500 ml Fenwal 4R5462 til rammer og dåser
  • 500mL Gambro DF-200 til rammer og dåser
  • 700mL Gambro DF-700 til rammer og dåser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Platformdeler
Kapacitet (metrisk) 700 mL
Dør stil Glidende
Til brug med (udstyr) CryoPlus 4
Holder Gambro DF-200 poser (500 ml)