Få mere at vide
- Home
- Products
- Køleskabe og frysere
- Køleskabs- og frysertilbehør
- Thermo Scientific™ CryoPlus™ Beholdere, rammer og skillevægge
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Beholdere, rammer og skillevægge
Artikelnummer. 11841200 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
CryoPlus 1
CryoPlus 1, 2, 3, 4
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4
CryoPlus 2
CryoPlus 3
CryoPlus 4
Holder:
Fenwal 4R5461 poser (250 ml)
Fenwal 4R5462 poser (500 ml)
Fenwal 4R9951 poser (50 ml)
Gambro DF-200 poser (500 ml)
Gambro DF-700 poser (700 ml)
Hætteglas (2 ml)
Poser (25 ml)
Type:
Canister Cane Opbevaring, Vapor Phase
Glidebeholder
Kassetter
Platformdeler
Rammer, Dampfase
Rammer, flydende fase
Rammer, flydende fase; Posekapacitet 250ml Pose, Fenwal 4R5461, Plads til 4 kassetter
Rammer, flydende fase; Posekapacitet 500ml, Fenwal 4R5462, Plads til 4 kassetter
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 6
20 product options available for selection
| Artikelnummer. | Til brug med (udstyr) | Holder | Type | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11841200 | CryoPlus 3 | Gambro DF-200 poser (500 ml) | Platformdeler | Hver |
| 11851200 | CryoPlus 3 | Gambro DF-700 poser (700 ml) | Platformdeler | Hver |
| 11861200 | CryoPlus 4 | Gambro DF-200 poser (500 ml) | Platformdeler | Hver |
| 11857993 | CryoPlus 2 | Fenwal 4R5462 poser (500 ml) | Platformdeler | Hver |
| 10705725 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Gambro DF-200 poser (500 ml) | Kassetter | Hver |
| 17843394 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3 | Gambro DF-700 poser (700 ml) | Kassetter | - |
| 10091584 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Fenwal 4R5461 poser (250 ml) | Kassetter | Hver |
| 10386764 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R5462 poser (500 ml) | Kassetter | Hver |
| 15549251 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Gambro DF-200 poser (500 ml) | Kassetter | Hver |
| 15542066 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3 | Gambro DF-700 poser (700 ml) | Kassetter | 1 sæt |
| 11821200 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3 | Gambro DF-200 poser (500 ml) | Rammer, flydende fase | Hver |
| 11831200 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Fenwal 4R5462 poser (500 ml) | Rammer, flydende fase | Hver |
| 15700797 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Fenwal 4R5461 poser (250 ml) | Rammer, flydende fase; Posekapacitet 250ml Pose, Fenwal 4R5461, Plads til 4 kassetter | - |
| 11847993 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Fenwal 4R5462 poser (500 ml) | Rammer, flydende fase; Posekapacitet 500ml, Fenwal 4R5462, Plads til 4 kassetter | Hver |
| 15511701 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Hætteglas (2 ml) | Canister Cane Opbevaring, Vapor Phase | Hver |
| 12790348 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R9951 poser (50 ml) | Kassetter | Hver |
| 15247476 | CryoPlus 1 | Fenwal 4R9951 poser (50 ml) | Platformdeler | Hver |
| 15227476 | CryoPlus 1, 2, 3, 4 | Fenwal 4R9951 poser (50 ml) | Rammer, Dampfase | Pakke med 6 |
| 15366524 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Fenwal 4R9951 poser (50 ml) | Rammer, flydende fase; Posekapacitet 250ml Pose, Fenwal 4R5461, Plads til 4 kassetter | Hver |
| 15855232 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3 | Poser (25 ml) | Glidebeholder | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
11841200
Leverandør
Thermo Scientific™
Leverandørnr.
4000047
-
23335.00 DKK
22308.27 DKK / Pakke med 1
Spare 1026.73 DKK
4% Slukket
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare.
Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Maksimer kapaciteten og beskyt prøvens integritet. Thermo Scientific™ CryoPlus™ Beholdere, rammer og skillevægge er til brug med CryoPlus LN2 kryokonserveringssystemer. Ideel til opbevaring af blod, blodkomponenter og knoglemarv.
Rammer (flydende)
- 50 ml posekapacitet, Fenwal 4R9951, rummer 7 dåser
- 250 ml posekapacitet, Fenwal 4R5461, rummer 4 dåser
- 500 ml posekapacitet, Fenwal 4R5462, rummer 4 dåser
- 500mL posekapacitet, Gambro DF-200, rummer 4 dåser
- 700 ml posekapacitet, Gambro DF-700, rummer 4 dåser
Beholdere
- 50 ml posekapacitet, Fenwal 4R9951, svingarmsbeholder
- 250 ml posekapacitet, Fenwal 4R5461, skydebeholder
- 500 ml posekapacitet, Fenwal 4R5462, skydebeholder
- 500 ml posekapacitet, Gambro DF-200, glidende beholder
- 500mL posekapacitet, Gambro DF-200, svingarmsbeholder
- 700 ml posekapacitet, Gambro DF-700, skydearmsbeholder
- 700 ml posekapacitet, Gambro DF-700, svingarmsbeholder
Platformdelere
- 50 ml Fenwal 4R9951 til rammer og dåser
- 250 ml Fenwal 4R5461 til rammer og dåser
- 500 ml Fenwal 4R5462 til rammer og dåser
- 500mL Gambro DF-200 til rammer og dåser
- 700mL Gambro DF-700 til rammer og dåser
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Platformdeler |
| Kapacitet (metrisk) | 700 mL |
| Dør stil | Glidende |
| Til brug med (udstyr) | CryoPlus 3 |
| Holder | Gambro DF-200 poser (500 ml) |