Få mere at vide
SPEX Certiprep™ CryoPlate aluminium
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Til brug med (udstyr):
SPEX GenoGrinder 2010 homogenisator
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 2189C kryopladen holder prøverne kolde under formalingsprocessen i 2010 Geno/Grinder™ .
- Den skal bruges sammen med den justerbare klemme 2189.
- For at bruge skal du blot placere kryopladen oven på hætteglas eller titerplader, der er fyldt i den justerbare klemme. Fastgør den justerbare klemme, og start derefter slibningsprocessen.
- Kryopladen kan også bruges sammen med kryoblokke til hætteglas eller 2650 kryoadapteren til titerplader.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SPEX GenoGrinder 2010 homogenisator |
| Materiale | Aluminium |