Beskrivelse
- Kraftig kryogen slibning ved slag og friktion, op til 30 Hz
- 3 forskellige slibetilstande (kryogen, tør eller våd ved omgivelsestemperatur)
- Lukket LN 2 -system (autofyld) for øget sikkerhed, undgår brugerens kontakt med LN2
- Slibeglas med skruetop til bekvem, lækagesikker drift
- Bredt udvalg af tilbehør, herunder forskellige LN 2 fodringssystemer, krukke- og kuglestørrelser, adapterstativer, materialer
- Lavt LN2-forbrug
- Klart struktureret brugergrænseflade, hukommelse til 9 SOP'er
- Programmerbare køle- og slibecyklusser (10 sek. til 99 min.)
- Keramisk krukke tilgængelig
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | CryoMill |
| Certificeringer/compliance | CE-certificeret |
| Dimensioner (L x B x H) | 675 x 385 x 370 mm |
| Elektriske krav | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Til brug med (applikation) | Landbrug, biologi, kemi/plastik, byggematerialer, teknik/elektronik, miljø/genbrug, fødevarer, geologi/metallurgi, glas/keramik, medicin/farmaceutiske produkter |
| Højde (metrisk) | 370 mm |
| IP-vurdering | IP30 |
| Længde (metrisk) | 675 mm |
| Fase | 1-faset |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Vis mere |