Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoMed™ fryser med kontrolleret hastighed, til generelle formål
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
For kunder inden for forskning, celle- og genterapi, vaccineproduktion og biobanking giver CryoMed frysere med kontrolleret sats (CRF) præcise, gentagelige frysningsresultater, der beskytter prøver mod intracellulær frysning. CryoMed CRF har forbedret datasporbarhed via berøringsskærmens brugergrænseflade og tilbyder tilpassede fryseprofiler, mens den understøtter 21 CFR del 11 og GMP-behov.
Thermo Scientific CryoMed Controlled-Rate Freezers (CRF) er designet med pålidelighed, beskyttelse og datasporbarhed for øje til dine behov for prøveforberedelse og GMP produktion.
Brugervenlig betjening med forbedret datasporbarhed
- Intuitiv berøringsskærm giver mulighed for nem opsætning, betjening og gennemgang af en frysekørsel
- Seks forudindstillede fryseprofiler og plads til op til 14 brugerdefinerede, 'tilpassede' fryseprofiler
- Integreret berøringsgrænseflade logger brug og hændelser for at understøtte krav i 21 CFR del 11
- USB dataeksport af .pdf fil kør logs understøtter 21 CFR del 11
- Brugersikkerhed: 3 niveauer af brugertilgængelighed
- 'Kør sidst'-funktionen gør det muligt at køre den samme profil i nogen sammenhæng med et tryk på en knap
- Pc-interfacesoftware tilbyder fjernbetjeningsfunktioner, kørselsgennemgang og oprettelse af brugerdefinerede profiler
Kørselsovervågning i realtid for prøvebeskyttelse
- Kammer- og prøvetemperaturer overvåges af Type T-termoelementer, hvilket eliminerer forsinkelsestid og giver 'realtids' responsivitet
- Standardalarmer til at advare brugere om termoelementfejl, varmelegemefejl, høje/lave temperaturgrænser, temperatursporing, strømsvigt og afslutning af kørsel
- Fjernalarmens kontakter
- Valgfri termoprinter
Pålidelig temperaturpræstation til brug med høj gennemstrømning
- Dobbelte magnetventiler er designet til at balancere LN2-indsprøjtningsvolumen for præcis temperaturregulering og accelereret frysning
- Forebyggende vedligeholdelsesindikator for LN2-magnetudskiftning begrænser nedetiden
- Temperaturkontrol og -ensartethed opnås via et ringsystem til lufthåndtering og flydende nitrogen
- Kompatibel med VHP rengøringsteknikker
- Miljøvenligt isoleringsskum
- Type 304 rustfrit stål med udvendig pulverlakering
Garantien varierer fra region til region. Tjek med din lokale repræsentant for mere information
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Fryser med kontrolleret hastighed |
| Kapacitet (engelsk) | 0,6 kubikfod |
| Kapacitet (metrisk) | 17 l |
| Temperaturområde | -180 °C til +50 °C |
| Antal døre | 1 |
| Skabsmateriale | Rustfrit stål |
| Udvendig finish | Pulverlakeret stål |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Stil | Til bordet |
| Vise | Berøringsgrænseflade |
| Vis mere |