Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoMed™ fryser med kontrolleret hastighed, til generelle formål
Artikelnummer. 17171802 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
17 l
34 l
48 l
Elektriske krav:
220-230 V, 50/60 Hz
Model-:
Generelle formål med printer
Generelle formål uden printer
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Elektriske krav Model- Pakningsstørrelse
17171802 17 l 220-230 V, 50/60 Hz Generelle formål med printer -
17191802 34 l 220-230 V, 50/60 Hz Generelle formål med printer -
17111812 48 l 220-230 V, 50/60 Hz Generelle formål med printer -
17181802 17 l 220-230 V, 50/60 Hz Generelle formål uden printer Hver
17101812 34 l 220-230 V, 50/60 Hz Generelle formål uden printer -
17121812 48 l 220-230 V, 50/60 Hz Generelle formål uden printer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17171802 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSCM17PV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278572.16 DKK
    258149.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 20422.93 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Thermo Scientific CryoMed frysere med kontrolleret hastighed (CRF) er designet med pålidelighed, beskyttelse og datasporbarhed i tankerne til dine prøveforberedelsesbehov.
For kunder inden for forskning, celle- og genterapi, vaccineproduktion og biobanking giver CryoMed frysere med kontrolleret sats (CRF) præcise, gentagelige frysningsresultater, der beskytter prøver mod intracellulær frysning. CryoMed CRF har forbedret datasporbarhed via berøringsskærmens brugergrænseflade og tilbyder tilpassede fryseprofiler, mens den understøtter 21 CFR del 11 og GMP-behov.
Thermo Scientific CryoMed Controlled-Rate Freezers (CRF) er designet med pålidelighed, beskyttelse og datasporbarhed for øje til dine behov for prøveforberedelse og GMP produktion.
Brugervenlig betjening med forbedret datasporbarhed
  • Intuitiv berøringsskærm giver mulighed for nem opsætning, betjening og gennemgang af en frysekørsel
  • Seks forudindstillede fryseprofiler og plads til op til 14 brugerdefinerede, 'tilpassede' fryseprofiler
  • Integreret berøringsgrænseflade logger brug og hændelser for at understøtte krav i 21 CFR del 11
  • USB dataeksport af .pdf fil kør logs understøtter 21 CFR del 11
  • Brugersikkerhed: 3 niveauer af brugertilgængelighed
  • 'Kør sidst'-funktionen gør det muligt at køre den samme profil i nogen sammenhæng med et tryk på en knap
  • Pc-interfacesoftware tilbyder fjernbetjeningsfunktioner, kørselsgennemgang og oprettelse af brugerdefinerede profiler
Kørselsovervågning i realtid for prøvebeskyttelse
  • Kammer- og prøvetemperaturer overvåges af Type T-termoelementer, hvilket eliminerer forsinkelsestid og giver 'realtids' responsivitet
  • Standardalarmer til at advare brugere om termoelementfejl, varmelegemefejl, høje/lave temperaturgrænser, temperatursporing, strømsvigt og afslutning af kørsel
  • Fjernalarmens kontakter
  • Valgfri termoprinter
Pålidelig temperaturpræstation til brug med høj gennemstrømning
  • Dobbelte magnetventiler er designet til at balancere LN2-indsprøjtningsvolumen for præcis temperaturregulering og accelereret frysning
  • Forebyggende vedligeholdelsesindikator for LN2-magnetudskiftning begrænser nedetiden
  • Temperaturkontrol og -ensartethed opnås via et ringsystem til lufthåndtering og flydende nitrogen
  • Kompatibel med VHP rengøringsteknikker
  • Miljøvenligt isoleringsskum
  • Type 304 rustfrit stål med udvendig pulverlakering
Garantien varierer fra region til region. Tjek med din lokale repræsentant for mere information
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Fryser med kontrolleret hastighed
Kapacitet (engelsk) 0,6 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 17 l
Temperaturområde -180 °C til +50 °C
Antal døre 1
Skabsmateriale Rustfrit stål
Udvendig finish Pulverlakeret stål
Certificeringer/compliance CE
Stil Til bordet
Vise Berøringsgrænseflade
garanti Garantien varierer efter region. Kontakt din lokale salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Model- Generelle formål med printer
Prøveindlæsning Åbning foran
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 24,3 x 37,3 x 21,7 tommer (61 x 94,7 x 55,1 cm)
Mål (D x B x H) Indvendig 13 x 7 x 12 tommer (33 x 17,8 x 30,5 cm)
Overvågningsmuligheder Alarmer, fjernbetjente alarmkontakter
Dataoutput USB-dataeksport
Datalogging ombord Ja
PC programmerbarhed Pc-grænsefladesoftware understøttet
Forbindelse Thermo Fisher Connect-kompatibel
Strømstyrke 12 A
Stiktype EU
Spænding 208/230 V
Elektriske krav 220-230 V, 50/60 Hz
Hætteglaskapacitet <380
Kompressor Luftkølet
Vægt (engelsk) 154 lb.
Vægt (metrisk) 69.8 kg