Beskrivelse
Forbedre funktionaliteten af Thermo Scientific™ Cryomed™ frysere med kontrolleret hastighed med disse CryoMed-sensorer.
Funktioner:
- Termoelementsensorer til kryorør, kappehalm og hætteglasprøver
- Inkluderer hanstik
Anbefalet til:
Indfrysningsapplikationer med kontrolleret hastighed
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Termoelement sensor |
| Type | Termoelement sensor |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Til brug med (udstyr) | 4.0/5.0 Cryorør i CryoMed |
| Stiktype | Han |
| Holder | Cryorør, kappehalm, hætteglas |