Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoMed™ Sensorer
Artikelnummer. 10061204 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
1.2/2.0 Cryorør i CryoMed
4.0/5.0 Cryorør i CryoMed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10061204
Brand: Thermo Scientific™ 4000385
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbedre funktionaliteten af Thermo Scientific™ Cryomed™ frysere med kontrolleret hastighed med disse CryoMed-sensorer.
Funktioner:
  • Termoelementsensorer til kryorør, kappehalm og hætteglasprøver
  • Inkluderer hanstik
Anbefalet til:
Indfrysningsapplikationer med kontrolleret hastighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Termoelement sensor
Type Termoelement sensor
Kapacitet (engelsk) 7,06 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Til brug med (udstyr) 1.2/2.0 Cryorør i CryoMed
Stiktype Han
Holder Cryorør, kappehalm, hætteglas