Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoMed™ med OPC UA, generelt formål
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17525865 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
17 l
34 l
48 l
Type:
Fryser med kontrolleret hastighed og printer
Fryser med kontrolleret hastighed uden printer
Styret-hastigheds fryser uden printer
Elektriske krav:
220-230 V, 50-60 Hz
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Type Elektriske krav
17525865 17 l Fryser med kontrolleret hastighed uden printer 220-230 V, 50-60 Hz
17445173 34 l Fryser med kontrolleret hastighed og printer 220-230 V, 50-60 Hz
17535865 34 l Styret-hastigheds fryser uden printer 220-230 V, 50-60 Hz
17545865 48 l Fryser med kontrolleret hastighed og printer 220-230 V, 50-60 Hz
17555865 48 l Fryser med kontrolleret hastighed uden printer 220-230 V, 50-60 Hz
17515865 17 l Fryser med kontrolleret hastighed og printer 220-230 V, 50-60 Hz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17525865 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSCM17SV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306640.00 DKK
    293215.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 13424.25 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Thermo Scientific CryoMed frysere med kontrolleret pris med OPC UA er designet med pålidelighed, beskyttelse og datasporbarhed i tankerne til din prøveforberedelse og GMP produktionsbehov.
For kunder inden for celle- og genterapi og vaccineproduktion er CryoMed med OPC UA giver præcise, gentagelige frysningsresultater, der beskytter prøver mod intracellulær frysning. CryoMed-funktionerne OPC UA seriel kommunikation (ethernet), leveres med standard fabrikscertificeringer, giver forbedret datasporbarhed via en berøringsskærms brugergrænseflade og tilbyder tilpassede fryseprofiler, mens de understøtter 21 CFR part 11 og GMP behov.
Brugervenlig betjening med forbedret datasporbarhed
  • Intuitiv berøringsskærm giver mulighed for nem opsætning, betjening og gennemgang af en frysekørsel
  • OPC UA (ethernet) seriel kommunikationsprotokol
  • Fabriksudstedte certifikater
  • Seks forudindstillede fryseprofiler og plads til op til 14 brugerdefinerede,“ skik” fryse profiler
  • Integreret berøringsgrænseflade logger brug og hændelser for at understøtte krav i 21 CFR del 11
  • USB dataeksport af .pdf-filkørselslogfiler understøtter 21 CFR part 11
  • Brugersikkerhed: 3 niveauer af brugertilgængelighed
  • “Løb sidst” funktionen gør det muligt at køre den samme profil fortløbende med et tryk på en knap
  • Pc-interfacesoftware tilbyder fjernbetjeningsfunktioner, kørselsgennemgang og oprettelse af brugerdefinerede profiler
Kørselsovervågning i realtid for prøvebeskyttelse
  • Kammer- og prøvetemperaturer overvåges af Type T termoelementer, hvilket eliminerer forsinkelsestid og giver“ realtid” lydhørhed
  • Standardalarmer til at advare brugere om termoelementfejl, varmelegemefejl, høje/lave temperaturgrænser, temperatursporing, strømsvigt og afslutning af kørsel
  • Fjernalarmens kontakter
  • Valgfri termoprinter
Pålidelig temperaturpræstation til brug med høj gennemstrømning
  • Dobbelte magnetventiler er designet til at balancere LN2-indsprøjtningsvolumen for præcis temperaturregulering og accelereret frysning
  • Forebyggende vedligeholdelsesindikator for LN2-magnetudskiftning begrænser nedetiden
  • Temperaturkontrol og -ensartethed opnås via et ringsystem til lufthåndtering og flydende nitrogen
  • Kompatibel med VHP rengøringsteknikker
  • Miljøvenligt isoleringsskum
  • Type 304 rustfrit stål med udvendig pulverlakering
Garantien varierer efter region. Kontakt din lokale repræsentant for at få flere oplysninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Fryser med kontrolleret hastighed uden printer
Kapacitet (metrisk) 17 l
Temperaturområde -180 °C til +50 °C
Antal døre 1
Skabsmateriale Rustfrit stål
Udvendig finish Pulverlakeret stål
Certificeringer/compliance CE
Stil Benchtop
Vise Touchscreen brugergrænseflade
garanti Garantien varierer efter region. Kontakt din lokale salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Prøveindlæsning Åbning foran
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 24,3 x 37,3 x 21,7 tommer (61 x 94,7 x 55,1 cm)
Mål (D x B x H) Indvendig 13 x 7 x 12 tommer (33 x 17,8 x 30,5 cm)
Overvågningsmuligheder Alarms, Remote Alarm Contacts
Dataoutput USB og OPC UA (ethernet)
Datalogging ombord Ja
PC programmerbarhed PC Interface software understøttet
Forbindelse Thermo Fisher Connect-kompatibel
Strømstyrke 12 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 208/230 V
Elektriske krav 220-230 V, 50-60 Hz
Hætteglaskapacitet <380
Kompressor Air-cooled
Vægt (engelsk) 154 lb.