Description
For kunder inden for celle- og genterapi og vaccineproduktion er CryoMed med OPC UA giver præcise, gentagelige frysningsresultater, der beskytter prøver mod intracellulær frysning. CryoMed-funktionerne OPC UA seriel kommunikation (ethernet), leveres med standard fabrikscertificeringer, giver forbedret datasporbarhed via en berøringsskærms brugergrænseflade og tilbyder tilpassede fryseprofiler, mens de understøtter 21 CFR part 11 og GMP behov.
Brugervenlig betjening med forbedret datasporbarhed
- Intuitiv berøringsskærm giver mulighed for nem opsætning, betjening og gennemgang af en frysekørsel
- OPC UA (ethernet) seriel kommunikationsprotokol
- Fabriksudstedte certifikater
- Seks forudindstillede fryseprofiler og plads til op til 14 brugerdefinerede,“ skik” fryse profiler
- Integreret berøringsgrænseflade logger brug og hændelser for at understøtte krav i 21 CFR del 11
- USB dataeksport af .pdf-filkørselslogfiler understøtter 21 CFR part 11
- Brugersikkerhed: 3 niveauer af brugertilgængelighed
- “Løb sidst” funktionen gør det muligt at køre den samme profil fortløbende med et tryk på en knap
- Pc-interfacesoftware tilbyder fjernbetjeningsfunktioner, kørselsgennemgang og oprettelse af brugerdefinerede profiler
Kørselsovervågning i realtid for prøvebeskyttelse
- Kammer- og prøvetemperaturer overvåges af Type T termoelementer, hvilket eliminerer forsinkelsestid og giver“ realtid” lydhørhed
- Standardalarmer til at advare brugere om termoelementfejl, varmelegemefejl, høje/lave temperaturgrænser, temperatursporing, strømsvigt og afslutning af kørsel
- Fjernalarmens kontakter
- Valgfri termoprinter
Pålidelig temperaturpræstation til brug med høj gennemstrømning
- Dobbelte magnetventiler er designet til at balancere LN2-indsprøjtningsvolumen for præcis temperaturregulering og accelereret frysning
- Forebyggende vedligeholdelsesindikator for LN2-magnetudskiftning begrænser nedetiden
- Temperaturkontrol og -ensartethed opnås via et ringsystem til lufthåndtering og flydende nitrogen
- Kompatibel med VHP rengøringsteknikker
- Miljøvenligt isoleringsskum
- Type 304 rustfrit stål med udvendig pulverlakering
Garantien varierer efter region. Kontakt din lokale repræsentant for at få flere oplysninger.
Spécification
Spécification
| Type | Fryser med kontrolleret hastighed og printer |
| Kapacitet (metrisk) | 34 l |
| Temperaturområde | -180 °C til +50 °C |
| Antal døre | 1 |
| Skabsmateriale | Rustfrit stål |
| Udvendig finish | Pulverlakeret stål |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Stil | Fritstående |
| Vise | Touchscreen brugergrænseflade |
| garanti | Garantien varierer efter region. Kontakt din lokale salgsrepræsentant for mere information. |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.