Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoMed™ IVF-tilbehør til fryser med kontrolleret hastighed
Artikelnummer. 10795505 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Halmholder
Hætteglasholder
Stokkeholder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10795505
Brand: Thermo Scientific™ 4000710
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Integrere Thermo Scientific™ CryoMed™ Controlled-Rate Freezer IVF-tilbehør med dit nuværende system for øget funktionalitet.
Til brug i CryoMed 7456, 7457, 7475, 7458, 7459 og 7476 frysere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Halmholder
Til brug med (udstyr) Alle CryoMed frysere med kontrolleret pris
Holder Strå