Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoMed™ Posefrysepresser
Artikelnummer. 30968820 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Delmed 2030-2
Gambro DF-200
Gambro DF-700
Nexell R4R9955 (Fenwal 4R5462)
Holder:
Tasker (2)
Tasker (4)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 30968820
Brand: Thermo Scientific™ 4000317
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør indfrysningsapplikationer med kontrolleret hastighed med en fryser med kontrolleret hastighed og disse CryoMed-posefrysepresser.
Udfør indfrysningsapplikationer med kontrolleret hastighed med en fryser med kontrolleret hastighed og disse Thermo Scientific™ CryoMed™ Posefrysepresser.
Bag presses for Nexell, Fenwal, Gambro and Delmed. Bag capacities 2 to 4 bags.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Delmed 2030-2
Til brug med (udstyr) CryoMed 7452, 7453, 7473, 7454, 7455, 7474, 7458
Holder Tasker (4)