Få mere at vide
Thermo Scientific™ CryoMed™ Posefrysepresser
Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Delmed 2030-2
Gambro DF-200
Gambro DF-700
Nexell R4R9955 (Fenwal 4R5462)
Holder:
Tasker (2)
Tasker (4)
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
Udfør indfrysningsapplikationer med kontrolleret hastighed med en fryser med kontrolleret hastighed og disse Thermo Scientific™ CryoMed™ Posefrysepresser.
Taskepresser til Nexell , Fenwal , Gambro og Delmed. Posekapacitet 2 til 4 poser.
Specifications
Specifications
| Oversigt | Hält 2 Beutel |
| Type | Nexell R4R9955 (Fenwal 4R5462) |
| Til brug med (udstyr) | CryoMed 7452, 7453, 7473, 7454, 7455, 7474, 7458 |
| Holder | Tasker (2) |