Få mere at vide
Taylor Wharton™ K-serien kryogenisk lagringssystem 24K med CryoCon automatisk niveaucontroller
Artikelnummer. 11763769
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
360 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11763769 360 l
1 options
Artikelnummer. 11763769 Leverandør Taylor Wharton™ Leverandørnr. 24K+M505K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197413.35 DKK
    176956.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 20456.54 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
De højkapacitets K-seriesystemer understøtter forskellige lagerstyringssystemer. De er forbundet til en flydende nitrogentank via en slange og er udstyret med en CryoCon automatisk niveauregulator, som overvåger og styrer niveauniveauet af flydende nitrogen.
Kryogent System 24K
  • Damp- eller væskeopbevaring
  • Overlegen vakuumydelse
  • Vakuumbeholder i rustfrit stål/holdbart pulverlakeret kabinet
  • Kastermonteret
  • Høj kapacitet - rummer op til 38.350 x 2 ml flasker eller op til 739.500 x 0,25 ml sugerør
  • Rummer forskellige lagerstyringssystemer
  • Slangen forbinder 24K til en flydende nitrogentank
  • Velegnet til opbevaring af biologiske prøver eller større genstande såsom organer til transplantation
CryoCon Levelling System
  • Overvåger og kontrollerer niveauet af flydende nitrogen
  • Overholdelse af medicinsk udstyrsdirektiv MDD 93/42 EF
  • Niveauvisning og automatisk genopfyldning af nitrogen
  • Temperaturvisning og kontrol
  • Alarmer for høj temperatur, fejl i niveausensoren, lav nitrogenforsyning, åben låg og uautoriseret adgang
  • Tillader manuel fyldning
  • Datalogning med seriel port til PC eller printer
  • Samtidig eller sekventiel udfyldning i tilfælde af flere installationer
  • Forbindelse til centraliseret gasbypass-kontrol
  • Automatisk aftågning, når låget er åbent
  • Hurtig køling, når låget er lukket
  • Adgangskodestyret adgang og programmering
  • Softwareopdateringer kan videresendes via e-mail
  • Tilgængelige muligheder inkluderer: RS 485-interface, gasbypass (individuelt), 4-20mA, 0-2 og 0-10V interface til temperaturregistrering, CryoData PC-software, PC/printerkabel
Tekniske data
Oversigt Kryogenisk lagringssystem med CryoCon automatisk niveaucontroller
Til brug med (applikation) Højkapacitets kryogenisk lagring
Inkluderer CryoCon-controller
Mængde 1 hv.
Vægt (engelsk) 405.7 lb.
Vægt (metrisk) 184 kg
Mål (L x B x H) Udvendig 864 x 965 x 1118 mm
Statisk fordampningshastighed 7 L/dag
Diameter (metrisk) 787 mm (hals)
Model- 24K
Statisk holdetid 52 dage
Type Cryokonservator 24K
Kapacitet (metrisk) 360 l