Få mere at vide
Corning™ Kryogene hætteglasgribere
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15565535
Skift visning
Mængde:
5/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde unitSize
15565535 5/Pk. Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15565535 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 432136
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    441.00 DKK
    426.88 DKK / Pakke med 5
    Spare 14.12 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gør det nemt at sortere eller flytte hætteglas og bevare steriliteten. Corning™ Kryogene hætteglasgribere har unikt design til at gribe indvendige eller udvendige kryogene hætteglas.
Kryogene hætteglasgribere har et unikt design til at gribe indvendige eller udvendige kryogene hætteglas. Grippere gør det nemt at sortere eller flytte hætteglas, samtidig med at steriliteten bevares og fingrene beskyttes mod frosne hætteglas, tøris og flydende nitrogen. 5 pr sag.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Hætteglas gribere
Til brug med (applikation) Sortering og flytning af kryogene hætteglas
Længde (metrisk) Udvendig 15.2 cm
Mængde 5/Pk.