Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Skillevægge til kryogene hætteglasbokse
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Holder:
81 (1,5 til 2 ml rør)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Til brug med kryogene hætteglasæsker
- Kartonkonstruktion
- Passer til 1,5/2,0 ml rør
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Recyclable
Tekniske data
Tekniske data
Farve | Hvid |
Materiale | Pap |
Type | Cryo Box-partition |
Holder | 81 (1,5 til 2 ml rør) |
Mængde | 12/Pk. |
Rør Array | 9 x 9 |
Diameter (metrisk) Brønd | 12 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Heathrow Scientific™ Skillevægge til kryogene hætteglasbokse >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion