Få mere at vide
Brand™ Kryotuber, PP, indvendigt gevind, skruelåg med silikoneforsegling, BIO-CERT™ Cell Cuture Quality, Steril
Artikelnummer. p-6830055 Shop alle Brand produkter
Højde (metrisk):
48 mm
49 mm
Bund form:
Selvstående U-bund
U-bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10135500
Brand: Brand™ 114841
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af polypropylen. BRAND™ Kryogene rør med skruelåg med indvendigt gevind inkluderer et stort matteret markeringsområde med farvede hætteindsatser for at give nem prøveidentifikation. Gradueret, U-bund form med 12,5 mm udvendig diameter. Steril, RNase-, DNase-, DNA- og endotoksinfri. Temperaturstabilitet til -196° C, og autoklaverbar ved 121° C (2 bar).
  • Designet til opbevaring af biologisk materiale, såsom mikroorganismer, menneske- og dyreceller osv. i gasfasen af flydende nitrogen. ADVARSEL: kun til forskningsformål
  • PP, gradueret, ydre-& Oslash; 12,5 mm, U-bund.
  • Stort matteret markeringsområde og farvede hætteindsatser for nem prøveidentifikation.
  • Temperaturstabilitet til -196° C.
  • Sterilitet/SAL (Sterility Assurance Level) 10 3< /sup> .
  • γ-strålesteril og autoklaverbar ved 121° C (2 bar), iflg. DIN EN 285.
  • Beholdere uden stativring kan centrifugeres op til RZB 14000.
  • BIO-CERT &handel; Cellekulturkvalitet: Fri for humant DNA, RNase, DNase, pyrogener og ikke cytotoksisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 285
Diameter (metrisk) 12.5 mm
Produkttype Reagensglas til kryogen opbevaring
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 2.0 mL
Bund form Selvstående U-bund
Materiale Polypropylen
Gradueringer Op til 1,8 ml
RNase fri Ja
Sterilitet Steril
Dnase Free Ja
Højde (metrisk) 49 mm
Lukketype Skruelåg