Få mere at vide
Brand™ Kryotuber, PP, indvendigt gevind, skruelåg med silikoneforsegling, BIO-CERT™ Cell Cuture Quality, Steril
Artikelnummer. 10410951 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
48 mm
49 mm
Bund form:
Selvstående U-bund
U-bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bund form unitSize
10410951 48 mm U-bund Pakke med 1000
10135500 49 mm Selvstående U-bund Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10410951 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 114842
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af polypropylen. BRAND™ Kryogene rør med skruelåg med indvendigt gevind inkluderer et stort matteret markeringsområde med farvede hætteindsatser for at give nem prøveidentifikation. Gradueret, U-bund form med 12,5 mm udvendig diameter. Steril, RNase-, DNase-, DNA- og endotoksinfri. Temperaturstabilitet til -196° C, og autoklaverbar ved 121° C (2 bar).
  • Designet til opbevaring af biologisk materiale, såsom mikroorganismer, menneske- og dyreceller osv. i gasfasen af flydende nitrogen. ADVARSEL: kun til forskningsformål
  • PP, gradueret, ydre-& Oslash; 12,5 mm, U-bund.
  • Stort matteret markeringsområde og farvede hætteindsatser for nem prøveidentifikation.
  • Temperaturstabilitet til -196° C.
  • Sterilitet/SAL (Sterility Assurance Level) 10 3< /sup> .
  • γ-strålesteril og autoklaverbar ved 121° C (2 bar), iflg. DIN EN 285.
  • Beholdere uden stativring kan centrifugeres op til RZB 14000.
  • BIO-CERT &handel; Cellekulturkvalitet: Fri for humant DNA, RNase, DNase, pyrogener og ikke cytotoksisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 285
Diameter (metrisk) 12.5 mm
Produkttype Reagensglas til kryogen opbevaring
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 2.0 mL
Bund form U-bund
Materiale Polypropylen
Gradueringer Op til 1,8 ml
RNase fri Ja
Sterilitet Steril
Dnase Free Ja
Højde (metrisk) 48 mm
Lukketype Skruelåg