Få mere at vide
BRAND™ Kryotuber, PP, med indvendigt gevind, skruelåg med silikoneforsegling, BIO-CERT™ Cellekulturkvalitet, steril
Artikelnummer. p-7164776 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
1,2 ml
4 ml
Bund form:
Flad
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10024220
Brand: BRAND™ 114840
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kryogenrør med skruelåg designet til opbevaring af biologisk materiale i gasfasen af flydende nitrogen.
  • Designet til opbevaring af biologisk materiale, såsom mikroorganismer, menneske- og dyreceller osv. i gasfasen af flydende nitrogen. ADVARSEL: kun til forskningsformål!
  • PP, gradueret, ydre-Ø 12,5 mm, U-bund.
  • Stort matteret markeringsområde og farvede hætteindsatser for nem prøveidentifikation.
  • Temperaturstabilitet til -196° C.
  • Sterilitet/SAL (Sterility Assurance Level) 10 -3 .
  • γ-strålesteril og autoklaverbar ved 121° C (2 bar), iflg. DIN EN 285.
  • Beholdere uden stativring kan centrifugeres op til RZB 14000.
  • BIO-CERT™ Cellekulturkvalitet: Fri for humant DNA, RNase, DNase, pyrogener og ikke cytotoksisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 12.5 mm
Produkttype Reagensglas til kryogen opbevaring
Oversigt γ-steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1,2 ml
Bund form Flad
Trådstil Indvendig
Længde (metrisk) 36.3 cm
Sterilitet Steril
Lukningsmateriale Polypropylen
Højde (metrisk) 20.6 cm
Lukketype Skruelåg