Få mere at vide
BRAND™ Kryotuber, PP, med indvendigt gevind, skruelåg med silikoneforsegling, BIO-CERT™ Cellekulturkvalitet, steril
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
1,2 ml
4 ml
Bund form:
Flad
Rund
Unit Size:
Pakke med 1000
Description
- Designet til opbevaring af biologisk materiale, såsom mikroorganismer, menneske- og dyreceller osv. i gasfasen af flydende nitrogen. ADVARSEL: kun til forskningsformål!
- PP, gradueret, ydre-Ø 12,5 mm, U-bund.
- Stort matteret markeringsområde og farvede hætteindsatser for nem prøveidentifikation.
- Temperaturstabilitet til -196° C.
- Sterilitet/SAL (Sterility Assurance Level) 10 -3 .
- γ-strålesteril og autoklaverbar ved 121° C (2 bar), iflg. DIN EN 285.
- Beholdere uden stativring kan centrifugeres op til RZB 14000.
- BIO-CERT™ Cellekulturkvalitet: Fri for humant DNA, RNase, DNase, pyrogener og ikke cytotoksisk
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) | 12.5 mm |
| Produkttype | Reagensglas til kryogen opbevaring |
| Oversigt | γ-steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 4 ml |
| Bund form | Rund |
| Trådstil | Indvendig |
| Længde (metrisk) | 41 cm |
| Sterilitet | Steril |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Show More |