Få mere at vide
BRAND™ Kryotuber, PP, med indvendigt gevind, skruelåg med silikoneforsegling, BIO-CERT™ Cellekulturkvalitet, steril
Artikelnummer. 10084090 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,2 ml
4 ml
Bund form:
Flad
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Bund form Pakningsstørrelse
10084090 4 ml Flad Pakke med 1000
10024220 1,2 ml Flad Pakke med 1000
10115880 4 ml Rund Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10084090 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 114844
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Kryogenrør med skruelåg designet til opbevaring af biologisk materiale i gasfasen af flydende nitrogen.
  • Designet til opbevaring af biologisk materiale, såsom mikroorganismer, menneske- og dyreceller osv. i gasfasen af flydende nitrogen. ADVARSEL: kun til forskningsformål!
  • PP, gradueret, ydre-Ø 12,5 mm, U-bund.
  • Stort matteret markeringsområde og farvede hætteindsatser for nem prøveidentifikation.
  • Temperaturstabilitet til -196° C.
  • Sterilitet/SAL (Sterility Assurance Level) 10 -3 .
  • γ-strålesteril og autoklaverbar ved 121° C (2 bar), iflg. DIN EN 285.
  • Beholdere uden stativring kan centrifugeres op til RZB 14000.
  • BIO-CERT™ Cellekulturkvalitet: Fri for humant DNA, RNase, DNase, pyrogener og ikke cytotoksisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt γ-steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 4 ml
Bund form Flad
Trådstil Indvendig
Længde (metrisk) 41 cm
Sterilitet Steril
Lukningsmateriale Polypropylen
Højde (metrisk) 24 cm
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) 12.5 mm
Produkttype Reagensglas til kryogen opbevaring