Få mere at vide
Bel-Art™ Kryogene opbevaringsetiketter
Artikelnummer. 17779109
Skift visning
Farve:
Gul, Rød, Lilla, Blå, Grøn
Hvid
Til brug med (udstyr):
0,5 til 1,5 ml rør
1,5 til 2 ml rør
Form:
Rektangel
Rund
Mængde:
1000/pakke
5000/Rulle, 1 Rulle/Pk.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Til brug med (udstyr) Form Mængde
17779109 Hvid 1,5 til 2 ml rør Rektangel 1000/pakke
16584670 Gul, Rød, Lilla, Blå, Grøn 0,5 til 1,5 ml rør Rund 5000/Rulle, 1 Rulle/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17779109 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F134923301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00 DKK
    212.13 DKK / 1 ruller
    Spare 54.87 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Tåler ekstrem kulde, herunder flydende nitrogen.
  • Stærk, permanent klæbemiddel bevarer vedhæftningen til glas, plastik, pap
  • Organiser og mærk prøver til kort eller langvarig køleopbevaring
  • Fås i ark eller ruller
  • Til -196 °C miljøer
  • Prik- og rektangelformede etiketter med størrelse til 0,5 til 2 ml kryogene rør
  • 67 x 25 mm rektangel til stor tube, kryoboks og stativmærkning
  • Samlet 7 mil tyk belagt etiket
  • Brug sammen med ikke-vandopløseligt printerblæk og tuscher/penne eller med pen med våd overflade
  • For nem fjernelse af etiketter, brug Label-Off™ Etiketfjerner
  • Autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klæbende type Permanent
Belægning Laminat
Farve Hvid
Vise Blank
Slutte Halvblank
Format Rulle
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Vis tekst Ingen
Til brug med (applikation) Til -196 °C miljøer
Til brug med (udstyr) 1,5 til 2 ml rør
Mængde 1000/pakke
Form Rektangel
Størrelse (metrisk) 33W X 13 mm H
Dimensioner (L x B) 33 x 13 mm
Længde (engelsk) 1,2 tommer
Bredde (engelsk) 0,50 tommer.
Bredde (metrisk) 13 mm