Beskrivelse
- Stærk, permanent klæbemiddel bevarer vedhæftningen til glas, plastik, pap
- Organiser og mærk prøver til kort eller langvarig køleopbevaring
- Fås i ark eller ruller
- Til -196 °C miljøer
- Prik- og rektangelformede etiketter med størrelse til 0,5 til 2 ml kryogene rør
- 67 x 25 mm rektangel til stor tube, kryoboks og stativmærkning
- Samlet 7 mil tyk belagt etiket
- Brug sammen med ikke-vandopløseligt printerblæk og tuscher/penne eller med pen med våd overflade
- For nem fjernelse af etiketter, brug Label-Off™ Etiketfjerner
- Autoklaverbar ved 121 °C (250 °F)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Klæbende type | Permanent |
| Belægning | Laminat |
| Farve | Gul, Rød, Lilla, Blå, Grøn |
| Vise | Tom |
| Slutte | Halvblank |
| Format | Rulle |
| Materiale | Polyester overlaminat |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Ink Jet |
| Vis mere |